Principaux documents
AMBH2D701A97
Ambeed, Inc.
3-Amino-6-methoxypyridazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
125.13
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
6-methoxy-3-pyridazinamine
Inchi Code
1S/C5H7N3O/c1-9-5-3-2-4(6)7-8-5/h2-3H,1H3,(H2,6,7)
Clé InChI
YPWBPONDYDVMLX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7252-84-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements