Principaux documents
AMBH2D701030
Ambeed, Inc.
CAY10585
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
435.52
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl 3-(2-(4-((3r,5r,7r)-adamantan-1-yl)phenoxy)acetamido)-4-hydroxybenzoate
Inchi Code
1S/C26H29NO5/c1-31-25(30)19-2-7-23(28)22(11-19)27-24(29)15-32-21-5-3-20(4-6-21)26-12-16-8-17(13-26)10-18(9-16)14-26/h2-7,11,16-18,28H,8-10,12-15H2,1H3,(H,27,29)
Clé InChI
BJRPPNOJYFZSLY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/934593-90-5.html
Synonym
Methyl 3-(2-(4-(adamantan-1-yl)phenoxy)acetamido)-4-hydroxybenzoate
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/934593-90-5.html