Principaux documents
AMBH2D700F20
Ambeed, Inc.
Methyl 3-amino-5-(trifluoromethyl)benzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.16
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl 3-amino-5-(trifluoromethyl)benzoate
Inchi Code
1S/C9H8F3NO2/c1-15-8(14)5-2-6(9(10,11)12)4-7(13)3-5/h2-4H,13H2,1H3
Clé InChI
UOVPHHSFTNRQHJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/22235-25-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements