Principaux documents
AMBH2D700DE8
Ambeed, Inc.
2-Chloro-5-phenylpyrimidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.63
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-chloro-5-phenylpyrimidine
Inchi Code
1S/C10H7ClN2/c11-10-12-6-9(7-13-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H
Clé InChI
JJNIWMPNOFGQEA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/22536-62-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements