Principaux documents
AMBH2D70092F
Ambeed, Inc.
2-Bromo-4,6-dimethylpyrimidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.04
Numéro MDL:
Iupac Name
2-bromo-4,6-dimethylpyrimidine
Inchi Code
1S/C6H7BrN2/c1-4-3-5(2)9-6(7)8-4/h3H,1-2H3
Clé InChI
OUOPRQQOGBFPHV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/16879-39-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/16879-39-3.html