Key Documents
AMBH2D6FFB50
Ambeed, Inc.
4-(Methylsulfonyl)benzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.22
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(methylsulfonyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H8O3S/c1-12(10,11)8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3
Clé InChI
PSVPUHBSBYJSMQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5398-77-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/5398-77-6.html