Principaux documents
AMBH2D6FFA90
Ambeed, Inc.
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.06
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
6-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxamide
Inchi Code
1S/C8H6BrN3O/c9-5-1-2-7-11-3-6(8(10)13)12(7)4-5/h1-4H,(H2,10,13)
Clé InChI
BAYFFRVCYNOEHD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2044706-79-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements