Principaux documents
AMBH2D6FF7E6
Ambeed, Inc.
4,4',4''-Nitrilotribenzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
377.35
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4,4',4''-nitrilotribenzoic acid
Inchi Code
1S/C21H15NO6/c23-19(24)13-1-7-16(8-2-13)22(17-9-3-14(4-10-17)20(25)26)18-11-5-15(6-12-18)21(27)28/h1-12H,(H,23,24)(H,25,26)(H,27,28)
Clé InChI
VEBUOOBGPZWCFE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/118996-38-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements