Principaux documents
AMBH2D6FF5D6
Ambeed, Inc.
1-Phenyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.19
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-phenyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H8N2O/c13-8-10-6-7-11-12(10)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
Clé InChI
OQORFMABOZEDBL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/132274-70-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/132274-70-5.html