Principaux documents
AMBH2D6FF0CD
Ambeed, Inc.
1-(2-Hydroxy-5-propylphenyl)ethanone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.23
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(2-hydroxy-5-propylphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C11H14O2/c1-3-4-9-5-6-11(13)10(7-9)8(2)12/h5-7,13H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
QLTTUEFVOAUBSH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1990-24-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1990-24-5.html