Principaux documents
AMBH2D6FF032
Ambeed, Inc.
3-Amino-2,5-dimethylbenzonitrile
100 MG
64,91 €
250 MG
104,10 €
1 G
257,20 €
Réf. du fournisseur: A274530-100MG
64,91 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
64,91 €
250 MG
104,10 €
1 G
257,20 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.19
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: A274530-100MG
64,91 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-amino-2,5-dimethylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C9H10N2/c1-6-3-8(5-10)7(2)9(11)4-6/h3-4H,11H2,1-2H3
Clé InChI
GBMHMRUGCQCDJK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/90557-28-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements