Principaux documents
AMBH2D6FD9C0
Ambeed, Inc.
3-Chloro-1,2-benzisoxazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.57
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-chloro-1,2-benzisoxazole
Inchi Code
1S/C7H4ClNO/c8-7-5-3-1-2-4-6(5)10-9-7/h1-4H
Clé InChI
INWUFXPCLZRSBH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid or Semi-Solid or Solid or Cloudy liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/16263-52-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements