Principaux documents
AMBH2D6FD83C
Ambeed, Inc.
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
273
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-iodo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C6H3F3IN/c7-6(8,9)5-3-4(10)1-2-11-5/h1-3H
Clé InChI
OYQSAEIWDLIZHC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to White to Yellow Solid or Liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/590371-73-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements