Principaux documents
AMBH2D6FCB84
Ambeed, Inc.
1-Bromo-4-chloroisoquinoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.5
Numéro MDL:
Iupac Name
1-bromo-4-chloroisoquinoline
Inchi Code
1S/C9H5BrClN/c10-9-7-4-2-1-3-6(7)8(11)5-12-9/h1-5H
Clé InChI
DWURDEVVUPUUPU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/925890-48-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements