Principaux documents
AMBH2D6FCA11
Ambeed, Inc.
5-Fluoro-2-methylpyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
111.12
Numéro MDL:
Iupac Name
5-fluoro-2-methylpyridine
Inchi Code
1S/C6H6FN/c1-5-2-3-6(7)4-8-5/h2-4H,1H3
Clé InChI
LXAHHHIGZXPRKQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/31181-53-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements