Principaux documents
AMBH2D6FBF91
Ambeed, Inc.
3-Bromo-2-methyl-6-nitropyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.02
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-bromo-2-methyl-6-nitropyridine
Inchi Code
1S/C6H5BrN2O2/c1-4-5(7)2-3-6(8-4)9(10)11/h2-3H,1H3
Clé InChI
WEZKULYNVOIOOV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1231930-13-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements