Principaux documents
AMBH2D6FBF47
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 4-(4-amino-5-isopropoxy-2-methylphenyl)piperidine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
348.49
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-(4-amino-5-isopropoxy-2-methylphenyl)piperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C20H32N2O3/c1-13(2)24-18-12-16(14(3)11-17(18)21)15-7-9-22(10-8-15)19(23)25-20(4,5)6/h11-13,15H,7-10,21H2,1-6H3
Clé InChI
MNUPHINLCXJKEZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1032903-63-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1032903-63-1.html