Principaux documents
AMBH2D6FBECB
Ambeed, Inc.
Methyl 4-chloro-2-iodobenzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
296.49
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl 4-chloro-2-iodobenzoate
Inchi Code
1S/C8H6ClIO2/c1-12-8(11)6-3-2-5(9)4-7(6)10/h2-4H,1H3
Clé InChI
SPEFZJXZNVTFJX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/181765-85-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements