Principaux documents
AMBH2D6FBE59
Ambeed, Inc.
(2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.96
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-methoxy-6-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H8BF3O3/c1-15-6-4-2-3-5(8(10,11)12)7(6)9(13)14/h2-4,13-14H,1H3
Clé InChI
NCTLQYZNASYUIW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1310384-19-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1310384-19-0.html