Principaux documents
AMBH2D6FBE42
Ambeed, Inc.
2-Bromo-6-methylpyrazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.01
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-bromo-6-methylpyrazine
Inchi Code
1S/C5H5BrN2/c1-4-2-7-3-5(6)8-4/h2-3H,1H3
Clé InChI
YEFFNSANFKOYSF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/914452-71-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements