Principaux documents
AMBH2D6FBE1D
Ambeed, Inc.
1,3,5-Triiodobenzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
455.8
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1,3,5-triiodobenzene
Inchi Code
1S/C6H3I3/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H
Clé InChI
WXLJJIHGDBUBJM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/626-44-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements