Principaux documents
AMBH2D6FB2C9
Ambeed, Inc.
N-Boc-PEG1-bromide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.15
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tert-butyl (2-(2-bromoethoxy)ethyl)carbamate
Inchi Code
1S/C9H18BrNO3/c1-9(2,3)14-8(12)11-5-7-13-6-4-10/h4-7H2,1-3H3,(H,11,12)
Clé InChI
DMOPZPBTLCZSGL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/164332-88-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements