Principaux documents
AMBH2D6FB168
Ambeed, Inc.
6-Bromo-1H-indazol-5-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.03
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
6-bromo-1H-indazol-5-ol
Inchi Code
1S/C7H5BrN2O/c8-5-2-6-4(1-7(5)11)3-9-10-6/h1-3,11H,(H,9,10)
Clé InChI
ZKVBYEQUNGMVQI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1206800-18-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements