Principaux documents
AMBH2D6FB06C
Ambeed, Inc.
(2-(Trifluoromethyl)pyrimidin-5-yl)methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.11
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
[2-(trifluoromethyl)-5-pyrimidinyl]methanol
Inchi Code
1S/C6H5F3N2O/c7-6(8,9)5-10-1-4(3-12)2-11-5/h1-2,12H,3H2
Clé InChI
OXTLPDJYINUPDW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/608515-90-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements