Principaux documents
AMBH2D6FA54B
Ambeed, Inc.
5,7-Dichloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.02
Numéro MDL:
Iupac Name
5,7-dichloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H3Cl2N3/c7-4-3-5(8)11-6(10-4)1-2-9-11/h1-3H
Clé InChI
JMTFWCYVZOFHLR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/57489-77-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements