Principaux documents
AMBH2D6FA4B1
Ambeed, Inc.
2-(Azetidin-3-yl)propan-2-ol hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.64
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-(3-azetidinyl)-2-propanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NO.ClH/c1-6(2,8)5-3-7-4-5;/h5,7-8H,3-4H2,1-2H3;1H
Clé InChI
ZDTIEZKFOLVALT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1357923-33-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements