Principaux documents
AMBH2D6FA3E8
Ambeed, Inc.
4-((4-Aminopiperidin-1-yl)methyl)benzonitrile hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.76
Numéro MDL:
Iupac Name
4-[(4-amino-1-piperidinyl)methyl]benzonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H17N3.ClH/c14-9-11-1-3-12(4-2-11)10-16-7-5-13(15)6-8-16;/h1-4,13H,5-8,10,15H2;1H
Clé InChI
IQEQWOGQIATCJR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1353977-72-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1353977-72-6.html