Principaux documents
AMBH2D6FA33C
Ambeed, Inc.
3-Chloro-5-nitrophenol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.56
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-chloro-5-nitrophenol
Inchi Code
1S/C6H4ClNO3/c7-4-1-5(8(10)11)3-6(9)2-4/h1-3,9H
Clé InChI
HIZPNTCIGGXRIF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/618-63-3.html