Principaux documents
AMBH2D6F9C5C
Ambeed, Inc.
(1H-Pyrazol-3-yl)boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
111.9
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1H-pyrazol-3-ylboronic acid
Inchi Code
1S/C3H5BN2O2/c7-4(8)3-1-2-5-6-3/h1-2,7-8H,(H,5,6)
Clé InChI
NEUWPDLMDVINSN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/376584-63-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements