Principaux documents
AMBH2D6F981B
Ambeed, Inc.
Ethyl 3-bromoisoxazole-5-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.02
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 3-bromo-5-isoxazolecarboxylate
Inchi Code
1S/C6H6BrNO3/c1-2-10-6(9)4-3-5(7)8-11-4/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
BLFWSORQDIUISI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/105174-97-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/105174-97-8.html