Principaux documents
AMBH2D6F8DCA
Ambeed, Inc.
Quinazoline-8-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.16
Numéro MDL:
Iupac Name
quinazoline-8-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H6N2O/c12-5-8-3-1-2-7-4-10-6-11-9(7)8/h1-6H
Clé InChI
FXROZDCKLWDZRK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1823899-37-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1823899-37-1.html