Principaux documents
AMBH2D6F8BC5
Ambeed, Inc.
Methyl 3,4-diamino-2-methoxybenzoate
100 MG
28,17 €
250 MG
52,66 €
1 G
200,86 €
Réf. du fournisseur: A194033-100MG
28,17 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
28,17 €
250 MG
52,66 €
1 G
200,86 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.21
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: A194033-100MG
28,17 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 3,4-diamino-2-methoxybenzoate
Inchi Code
1S/C9H12N2O3/c1-13-8-5(9(12)14-2)3-4-6(10)7(8)11/h3-4H,10-11H2,1-2H3
Clé InChI
RWEQERJJDQFUDV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/538372-37-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements