Principaux documents
AMBH2D6F8887
Ambeed, Inc.
3-Bromo-1-methylpyridin-2(1H)-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.02
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-bromo-1-methyl-2(1H)-pyridinone
Inchi Code
1S/C6H6BrNO/c1-8-4-2-3-5(7)6(8)9/h2-4H,1H3
Clé InChI
HKLQWLOMEUJSOR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or viscous liquid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/81971-38-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :