Principaux documents
AMBH2D6F887D
Ambeed, Inc.
6-Bromoisoquinoline-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.07
Numéro MDL:
Iupac Name
6-bromoisoquinoline-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H6BrNO2/c11-8-2-1-6-5-12-9(10(13)14)4-7(6)3-8/h1-5H,(H,13,14)
Clé InChI
WXVPUINLXIXGEP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1416713-22-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1416713-22-8.html