Principaux documents
AMBH2D6F885C
Ambeed, Inc.
Methyl 2-amino-5-fluoroisonicotinate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.14
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 2-amino-5-fluoroisonicotinate
Inchi Code
1S/C7H7FN2O2/c1-12-7(11)4-2-6(9)10-3-5(4)8/h2-3H,1H3,(H2,9,10)
Clé InChI
GXSMXRUOAVEHMS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1380331-29-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1380331-29-2.html