Principaux documents
AMBH2D6F8796
Ambeed, Inc.
3-Chloropyrazine-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.54
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-chloro-2-pyrazinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H3ClN2O2/c6-4-3(5(9)10)7-1-2-8-4/h1-2H,(H,9,10)
Clé InChI
PMRPVXLESNMKLG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/27398-39-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements