Key Documents
AMBH2D6F8142
Ambeed, Inc.
7-Oxa-2-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.65
Numéro MDL:
Iupac Name
7-oxa-2-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO.ClH/c1-3-9-4-2-7(1)5-8-6-7;/h8H,1-6H2;1H
Clé InChI
HJDIPGYOFUZLRF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1417633-09-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1417633-09-0.html