Principaux documents
AMBH2D6F80D4
Ambeed, Inc.
(4-Bromo-2-nitrophenyl)boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.83
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-bromo-2-nitrophenylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H5BBrNO4/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(3-4)9(12)13/h1-3,10-11H
Clé InChI
QGDNYVAPNJFOMO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/860034-11-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements