Principaux documents
AMBH2D6F7376
Ambeed, Inc.
(2-Amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)phosphonic acid hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.63
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ylphosphonic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12NO3P.ClH/c10-9(14(11,12)13)5-7-3-1-2-4-8(7)6-9;/h1-4H,5-6,10H2,(H2,11,12,13);1H
Clé InChI
VZZDWKUDNIOOBD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1416354-35-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements