Principaux documents
AMBH2D6F71D6
Ambeed, Inc.
3-Methoxy-4-nitroaniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.15
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-methoxy-4-nitroaniline
Inchi Code
1S/C7H8N2O3/c1-12-7-4-5(8)2-3-6(7)9(10)11/h2-4H,8H2,1H3
Clé InChI
JVUHWSGOORVDML-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/16292-88-9.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements