Principaux documents
AMBH2D6F6FC4
Ambeed, Inc.
3-(Aminomethyl)oxetan-3-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
103.12
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(aminomethyl)-3-oxetanol
Inchi Code
1S/C4H9NO2/c5-1-4(6)2-7-3-4/h6H,1-3,5H2
Clé InChI
VJXPRLZGWQAQEX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1305208-47-2.html