Principaux documents
AMBH2D6F6F82
Ambeed, Inc.
4-Benzoylphenyl acrylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.27
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-benzoylphenyl acrylate
Inchi Code
1S/C16H12O3/c1-2-15(17)19-14-10-8-13(9-11-14)16(18)12-6-4-3-5-7-12/h2-11H,1H2
Clé InChI
LTYBJDPMCPTGEE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/22535-49-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements