Principaux documents
AMBH2D6F6EE9
Ambeed, Inc.
2-Amino-3-nitrobenzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.14
Numéro MDL:
Iupac Name
2-amino-3-nitrobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H6N2O3/c8-7-5(4-10)2-1-3-6(7)9(11)12/h1-4H,8H2
Clé InChI
LDKGAMZVANIDGZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/97271-97-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/97271-97-1.html