Principaux documents
AMBH2D6F6D98
Ambeed, Inc.
1-(4,5-Dihydrothiazol-2-yl)azetidine-3-thiol hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.75
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(4,5-dihydro-1,3-thiazol-2-yl)-3-azetidinyl hydrosulfide hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H10N2S2.ClH/c9-5-3-8(4-5)6-7-1-2-10-6;/h5,9H,1-4H2;1H
Clé InChI
WLQPQHGYHHHITD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/179337-57-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements