Principaux documents
AMBH2D6F6CFE
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-bromo-1H-imidazole-5-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.04
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
ethyl 2-bromo-1H-imidazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H7BrN2O2/c1-2-11-5(10)4-3-8-6(7)9-4/h3H,2H2,1H3,(H,8,9)
Clé InChI
CUGKLRCATMVAFG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/74478-93-6.html
Synonym
Ethyl 2-bromo-1H-imidazole-5-carboxylate
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/74478-93-6.html