Principaux documents
AMBH2D6F6CF4
Ambeed, Inc.
5-Nitro-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.11
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-nitro-3-(trifluoromethyl)-2-pyridinylamine
Inchi Code
1S/C6H4F3N3O2/c7-6(8,9)4-1-3(12(13)14)2-11-5(4)10/h1-2H,(H2,10,11)
Clé InChI
RWDUIGPQGQPWDC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1121056-94-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements