Principaux documents
AMBH2D6F6C6A
Ambeed, Inc.
1-Bromo-4-chloro-2-fluoro-5-nitrobenzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.44
Numéro MDL:
Iupac Name
1-bromo-4-chloro-2-fluoro-5-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C6H2BrClFNO2/c7-3-1-6(10(11)12)4(8)2-5(3)9/h1-2H
Clé InChI
QVJCDJCNCFFOIC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1311197-88-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1311197-88-2.html