Principaux documents
AMBH2D6F6B76
Ambeed, Inc.
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.12
Numéro MDL:
Iupac Name
2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H5F3O2/c9-8(10,11)6-2-1-5(4-12)7(13)3-6/h1-4,13H
Clé InChI
YHYNJGHMBMXAFB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-Solid or Liquid or Lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/58914-34-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements