Principaux documents
AMBH2D6F6B56
Ambeed, Inc.
2-Bromo-4-chloro-5-methylpyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.47
Numéro MDL:
Iupac Name
2-bromo-4-chloro-5-methylpyridine
Inchi Code
1S/C6H5BrClN/c1-4-3-9-6(7)2-5(4)8/h2-3H,1H3
Clé InChI
FHYOIILXEIWGCX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1033203-40-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements