Principaux documents
AMBH2D6F6A93
Ambeed, Inc.
N-(2-Chloroethyl)propan-2-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.07
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
N-(2-chloroethyl)-2-propanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H12ClN.ClH/c1-5(2)7-4-3-6;/h5,7H,3-4H2,1-2H3;1H
Clé InChI
SFRKVRBYLCHDBI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6306-61-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements